Läs mer
Invitrogen™ SNARF™ -4F 5-(och-6)-karboxylsyra, acetoximetylester, acetat - specialförpackning
Kvantitet:
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
Beskrivning
- pKa på ungefär 6,4
- Uppvisar betydande pH-beroende emissionsförskjutning från gul-orange till djupröd fluorescens under sura respektive basiska förhållanden
- Detta pH-beroende tillåter att förhållandet mellan fluorescensintensiteter från färgämne vid två emissionsvåglängder, typiskt 580 nm och 640 nm, kan användas för kvantitativa bestämningar av pH
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering, pH-detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | pH-indikator |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Indikator | pH-indikator |
| Produktlinje | SNARF |
| Kvantitet | 20 x 50 μg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |