Läs mer
Invitrogen™ 5-(och-6)-karboxi SNARF™ -1, Acetoximetylester, Acetat
Description
Cellpermeant pH-indikator har pKa på cirka 7,5 efter deesterifiering, vilket är användbart för att mäta pH-förändringar mellan pH 7 och pH 8
- Uppvisar betydande pH-beroende emissionsförskjutning från gulorange till djupröd fluorescens under sura respektive basiska förhållanden
- Detta pH-beroende möjliggör att förhållandet mellan fluorescensintensiteter från färgämnet vid två emissionsvåglängder, vanligtvis 580 nm och 640 nm, används för kvantitativa pH-bestämningar
Cellanalys, cellmetabolism, celllivskraft, proliferation och funktion, jonhomeostas och signalering, pH-detektion
Order Info
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvara i frys -5 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | pH-indikator |
| Typ av färg | pH-indikator |
| Produktlinje | SNARF |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |