Läs mer
Invitrogen™ 5-(och-6)-karboxi SNARF™ -1, Acetoximetylester, Acetat
Kvantitet:
1mg
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
1mg
Beskrivning
- Uppvisar betydande pH-beroende emissionsförskjutning från gul-orange till djupröd fluorescens under sura respektive basiska förhållanden
- Detta pH-beroende tillåter att förhållandet mellan fluorescensintensiteter från färgämnet vid två emissionsvåglängder, typiskt 580 nm och 640 nm, kan användas för kvantitativa bestämningar av pH
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering, pH-detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | pH-indikator |
| Typ av färg | pH-indikator |
| Produktlinje | SNARF |
| Kvantitet | 20 x 50 μg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |