Läs mer
Invitrogen™ 5-(och-6)-karboxi SNARF™ -1
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
- Uppvisar betydande pH-beroende emissionsförskjutning från gul-orange till djupröd fluorescens under sura respektive basiska förhållanden
- Detta pH-beroende tillåter att förhållandet mellan fluorescensintensiteter från färgämne vid två emissionsvåglängder, typiskt 580 nm och 640 nm, kan användas för kvantitativa bestämningar av pH
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering, pH-detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | pH-indikator |
| Typ av färg | pH-indikator |
| Produktlinje | SNARF |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |