Läs mer
Invitrogen™ SPQ (6-metoxi- N- (3-sulfopropyl)kinolinium, inre salt)
Produktkod. 11599096
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11599096
Brand: Invitrogen™ M440
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kloridindikator
  • Absorptions-/emissionsmaxima cirka 344/443nm
  • Detekterar Cl- via diffusionsbegränsad kollisionsdämpning
Anjondetektion, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Konfokalmikroskop, Flödescytometer
Produkttyp Kloridindikator
Typ av färg Fluorescerande färgämnesbaserad