Läs mer
Invitrogen™ SYPRO™ Proteingelfläckar
Produktkod. 10338542
Change view
Färg:
Mandarin
Orange
Rubin
Rött
Kvantitet:
500μ L
10 x 50μ L
200 ml
1 l
5 l
3 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
200ml
5 L
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
10338542 Orange 500μ L Varje
11510746 Orange 10 x 50μ L Paket med 10
10348062 Mandarin 500μ L Varje
10358542 Rött 500μ L Varje
11520746 Rött 10 x 50μ L Paket med 10
11486337 Rubin 200 ml 200ml
10227202 Rubin 1 l 1 L
11560666 Rubin 5 l 5 L
18795435 Rubin 3 x 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10338542 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S6650
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
SYPRO proteingelfläckar är känsliga, lättanvända fluorescerande fläckar för totala proteiner separerade med polyakrylamidgelelektrofores (PAGE).
SYPRO proteingelfärgningar är känsliga, lättanvända fluorescerande färgningar för totala proteiner separerade med polyakrylamidgelelektrofores (PAGE). Färgade proteiner kan ses med en standard UV- eller blåljustransilluminator, eller med bildutrustning som innehåller lämpliga filter eller laser. SYPRO Proteingelfärgningar erbjuder många fördelar jämfört med Coomassie Blå och silverfärgning, inklusive ett snabbt, enstegs färgningsprotokoll som inte kräver avfärgning, ett linjärt dynamiskt omfång över tre storleksordningar och mycket liten protein-till-protein-variation i färgningen.
SYPRO Ruby Protein Gel Stains funktioner inkluderar:
  • Bekväm—färdig formulering
  • Hög känslighetsdetektering—till 0,25 till 1 ng
  • Effektiv färgning för 1D- och 2D-geler
  • Kan multiplexas med andra gelfärgningar såsom Pro-Q Diamond fosfoprotein-gelfärgning eller Pro-Q Emerald 300-glykoproteingelfärgning
  • Kompatibel med efterföljande proteinanalyser med Edman-baserad sekvensering eller masspektrometri
SYPRO Egenskaper hos orange och SYPRO röd proteingelfärgning inkluderar:
  • Känslig—detektering till 4 till 8 ng
  • Snabb—och snabb färgning på 10 –60 minuter
  • Bäst för 1D-geler
  • SYPRO Orange: Ex: 300, 470 nm, Em: 570 nm
  • SYPRO Rött: Ex: 300, 550 nm, Em: 630 nm
SYPRO Tangerine Protein Gel Stains funktioner inkluderar:
  • Känslig—detektering till 4 till 8 ng
  • Snabb—och snabb färgning på 10 till 60 minuter
  • Bäst för 1D-geler
  • Kräver ingen fixering med ättiksyra
  • Kompatibel med efterföljande gelfärgning, western blotting, zymografi, elektroelution eller masspektrometri
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Levereras som ett 5000X koncentrat i DMSO. Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Färg Orange
Koncentration 5000X i DMSO
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne SYPRO Orange
Kvantitet 500μ L
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl Protein
Excitation/Emission 300, 470/570 nm
Produktlinje SYPRO
Produkttyp Proteingelfärgning