Läs mer
Invitrogen™ SYPRO™ Proteingelfläckar
Beskrivning
SYPRO proteingelfläckar är känsliga, lättanvända fluorescerande fläckar för totala proteiner separerade med polyakrylamidgelelektrofores (PAGE). Färgade proteiner kan ses med en vanlig UV eller blått ljus transilluminator, eller bildbehandlingsutrustning som innehåller lämpliga filter eller laser. SYPRO proteingelfläckar erbjuder många fördelar jämfört med Coomassie Blå- och silverfärgning, inklusive ett snabbt enstegsfärgningsprotokoll som inte kräver någon avfärgning, ett linjärt dynamiskt område över tre storleksordningar och mycket liten protein-till-protein-variation i färgning.
• Bekväm —formulering färdig att använda
• —Högkänslighetsdetektering till 0,25 till 1 ng
• Effektiv färgning för 1D och 2D geler
• Kan multiplexeras med andra gelfläckar som t.ex Pro-Q Diamantfosfoprotein gelfärgning eller Pro-Q Emerald 300 glykoprotein gelfärgning
• Kompatibel med efterföljande analys av proteiner med Edman-baserad sekvensering eller masspektrometri
SYPRO Orange och SYPRO Röda proteingelfläckar inkluderar:
• Känslig —detektion till 4 till 8 ng
• —Snabb snabb färgningstid på 10 –60 min
• Bäst för 1D-geler
• SYPRO Orange: Ex: 300, 470 nm, Em: 570 nm
• SYPRO Röd: Ex: 300, 550 nm, Em: 630 nm
SYPRO Tangerine Protein Gel Stain funktioner inkluderar:
• Känslig —detektion till 4 till 8 ng
• Snabb —snabb färgningstid på 10 till 60 minuter
• Bäst för 1D-geler
• Kräver inte fixering med ättiksyra
• Kompatibel med efterföljande gelfärgning, western blotting, zymografi, elektroeluering eller masspektrometri
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Färg | Tangerine |
| Koncentration | 5000X i DMSO |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | SYPRO Mandarin |
| Produkttyp | Proteingelfläck |
| Gröna funktioner | Färre resurser används och mindre avfall, mindre farligt |
| Produktlinje | SYPRO |
| Kvantitet | 500μ L |
| Visa mer |