Läs mer
Invitrogen™ SYPRO™ Proteingelfläckar
Beskrivning
SYPRO proteingelfärgningar är känsliga, lättanvända fluorescerande färgningar för totala proteiner separerade med polyakrylamidgelelektrofores (PAGE). Färgade proteiner kan ses med en standard UV- eller blåljustransilluminator, eller med bildutrustning som innehåller lämpliga filter eller laser. SYPRO Proteingelfärgningar erbjuder många fördelar jämfört med Coomassie Blå och silverfärgning, inklusive ett snabbt, enstegs färgningsprotokoll som inte kräver avfärgning, ett linjärt dynamiskt omfång över tre storleksordningar och mycket liten protein-till-protein-variation i färgningen.
SYPRO Ruby Protein Gel Stains funktioner inkluderar:
- Bekväm—färdig formulering
- Hög känslighetsdetektering—till 0,25 till 1 ng
- Effektiv färgning för 1D- och 2D-geler
- Kan multiplexas med andra gelfärgningar såsom Pro-Q Diamond fosfoprotein-gelfärgning eller Pro-Q Emerald 300-glykoproteingelfärgning
- Kompatibel med efterföljande proteinanalyser med Edman-baserad sekvensering eller masspektrometri
SYPRO Egenskaper hos orange och SYPRO röd proteingelfärgning inkluderar:
- Känslig—detektering till 4 till 8 ng
- Snabb—och snabb färgning på 10 –60 minuter
- Bäst för 1D-geler
- SYPRO Orange: Ex: 300, 470 nm, Em: 570 nm
- SYPRO Rött: Ex: 300, 550 nm, Em: 630 nm
SYPRO Tangerine Protein Gel Stains funktioner inkluderar:
- Känslig—detektering till 4 till 8 ng
- Snabb—och snabb färgning på 10 till 60 minuter
- Bäst för 1D-geler
- Kräver ingen fixering med ättiksyra
- Kompatibel med efterföljande gelfärgning, western blotting, zymografi, elektroelution eller masspektrometri
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Levereras som ett 5000X koncentrat i DMSO. Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Färg | Orange |
| Koncentration | 5000X i DMSO |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | SYPRO Orange |
| Kvantitet | 10 x 50μ L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Målmolekyl | Protein |
| Excitation/Emission | 300, 470/570 nm |
| Visa mer |