Läs mer
Invitrogen™ SYTO™ 82 Orange fluorescerande nukleinsyrafärgning - 5 mM lösning i DMSO
Produktkod. 10604243
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10604243 250μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10604243 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S11363
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning med fluorescensmikroskopi och flödescytometri
Den cellgenomträngande SYTO 82 orange fluorescerande nukleinsyrafärgning uppvisar ljus, orange fluorescens vid bindning till nukleinsyror. Eftersom färgningsmönstret av SYTO färgämnen i levande celler kan variera mellan celltyper, vi erbjuder SYTO Orange Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit (kat.nr S-11360) för att göra det möjligt för forskare att hitta den mest lämpliga orange-fluorescerande SYTO fläck för deras system.
Vilken fysiologisk buffert som helst mellan pH 7,–0 8,0, inklusive PBS, kan användas för att späda ut SYTO färgämnen för färgningslösningen.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde 541 nm
Typ av färg Cellpermeant
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 250μ L
Volym (metrisk) 250μ L
Detektionsmetod Fluorescens
Beskrivning SYTO™ 82 Orange fluorescerande nukleinsyrafärgning - 5 mM lösning i DMSO
Emission 560 nm
Produktlinje SYTO
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Nukleinsyrafärgning
Subcellulär lokalisering Nukleinsyror