Läs mer
Invitrogen™ SYTO™ 83 Orange fluorescerande nukleinsyrafärgning - 5 mM lösning i DMSO
Beskrivning
Den cellgenomträngande SYTO 83 orange fluorescerande nukleinsyrafärgning uppvisar ljus, orange fluorescens vid bindning till nukleinsyror. Eftersom färgningsmönstret av SYTO färgämnen i levande celler kan variera mellan celltyper, vi erbjuder SYTO Orange Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit (kat.nr S-11360) för att göra det möjligt för forskare att hitta den mest lämpliga orange-fluorescerande SYTO fläck för deras system.
Vilken fysiologisk buffert som helst mellan pH 7,–0 8,0, inklusive PBS, kan användas för att späda ut SYTO färgämnen för färgningslösningen.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | 543 nm |
| Typ av färg | Cellpermeant |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 250μ L |
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Beskrivning | SYTO™ 83 Orange fluorescerande nukleinsyrafärgning - 5 mM lösning i DMSO |
| Emission | 559 nm |
| Visa mer |