Läs mer
Invitrogen™ SYTOX™ Blå nukleinsyrafärgning - 5 mM lösning i DMSO
Produktkod. 10482112
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10482112 250μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10482112 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S11348
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning med fluorescensmikroskopi och flödescytometri
SYTOX Blå nukleinsyrafärgning är en utmärkt blåfluorescerande nukleär och kromosommotfärgning som är ogenomtränglig för levande celler, vilket gör den till en användbar indikator på döda celler i en population. Excitations-/emissionsmaxima för färgämnet bundet till DNA är 444/480 nm.
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellviabilitet& Cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation& Funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensmotfärgning, montering& Fade Prevention, Immunofluorescensfärgning& Detektion, Nucleus, Nucleoli& Kärnkraftshölje, organellspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde 444 nm
Typ av färg Cellpermeant
Formatera Rör
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 250μ L
Volym (metrisk) 250μ L
Detektionsmetod Fluorescens
Emission 480 nm
Form Lösning
Produktlinje SYTOX
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Nukleinsyrafärgning
Subcellulär lokalisering Nukleinsyror