Läs mer
Invitrogen™ SYTOX™ Grön nukleinsyrafärgning - 5 mM lösning i DMSO
Produktkod. 10768273
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
250µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10768273 250μ L 250µL
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10768273 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S7020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4320.00 SEK
    3887.65 SEK / 250µL
    Save 432.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Användbar indikator på döda celler i en population
SYTOX Grön nukleinsyrafärgning är en utmärkt grönfluorescerande kärn- och kromosommotfärgning som är ogenomtränglig för levande celler.
Enkel bestämning av lönsamhet
SYTOX Grönt tillåter snabb bestämning av cellviabiliteten vid användning av flödescytometrar, fluorescensmikroskop, fluorometrar eller fluorescensmikroplattläsare. Det kommer inte att korsa intakta membran, men kommer lätt att penetrera komprometterade membran som är karakteristiska för döda celler. För att den ställer ut> 500-faldig fluorescensförbättring vid bindning av nukleinsyror, kort inkubering av döda celler med SYTOX Grönt kommer att resultera i ljusgrön fluorescens med en emissionstopp på 523nm när den exciteras av en 488nm argonjonlaser eller någon annan 450 490–nm källa. Den exceptionella ljusstyrkan hos signalen som produceras i döda celler gör SYTOX Grönt är särskilt användbart för att bestämma livsduglighet för inte bara däggdjursceller, utan både grampositiva och gramnegativa bakterier.
En del av Invitrogen Familj av cellviabilitetsfläckar och analyser
SYTOX fläckar för döda celler finns i en mängd olika färger, inklusive rött, blått och orange. SYTOX fläckar har inkorporerats i ett antal analyser för apoptos, cellviabilitet och metabolism. 5 mM lösning i DMSO.
  • Ogenomtränglig för levande celler
  • Excitation/Emission: 504/523nm
  • Använd med 488 argonjonlaser
  • Fungerar med däggdjursceller och både Gram-positiva och Gram-negativa bakterier
Cellvidhäftning, cellanalys, cellcykel, cellstruktur, cellspårning och spårning, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, flödescytometri, flödescytometri Cellcykelanalyser, flödescytometrifärgning genom cellstruktur, flödescytometrisk processcytometri, processcytomanalys, flödescytotoxicitetsprocess, cellcykelanalys Immunfluorescens (IF), immunfluorescensmotfärgning, monterings- och blekningsförebyggande, immunfluorescensfärgning och detektion, mikrobiell spårning, kärna, nukleoler och kärnhölje, organellspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde 504 nm
Typ av färg Cellpermeant
Formatera Rör
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Kvantitet 250μ L
Volym (metrisk) 250μ L
Detektionsmetod Fluorescens
Emission 523 nm
Form Lösning
Produktlinje SYTOX
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Nukleinsyrafärgning
Subcellulär lokalisering Nukleinsyror, Kärna