Läs mer
Invitrogen™ SYTOX™ Orange nukleinsyrafärgning - 5 mM lösning i DMSO
Produktkod. 10338062
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10338062 250μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10338062 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S11368
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Användbar som en indikator på celldöd
SYTOX Orange färgämne färgar nukleinsyror i celler med skadade membran. Denna fläck är mycket ljusare än propidiumjodid (P-1304). 5 mM lösning i DMSO.
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellviabilitet& Cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation& Funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensmotfärgning, montering& Fade Prevention, Immunofluorescensfärgning& Detektion, Nucleus, Nucleoli& Kärnkraftshölje, organellspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde 547 nm
Typ av färg Cellpermeant
Formatera Rör
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 250μ L
Volym (metrisk) 250μ L
Detektionsmetod Fluorescens
Emission 570 nm
Form Lösning
Produktlinje SYTOX
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Nukleinsyrafärgning
Subcellulär lokalisering Nukleinsyror