Läs mer
Invitrogen™ Tali™ Apoptosis Kit - Annexin V Alexa Fluor™ 488& Propidiumjodid
Produktkod. 11370942
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370942 1 kit Varje
1 options
Produktkod. 11370942 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A10788
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Annexin V– Alexa Fluor 488-konjugat, Annexinbindande lösning, Propidiumjodid (PI)-lösning
Diskriminering av apoptotiska från nekrotiska och levande celler i en population
TaliApoptosis Kit möjliggör identifiering av apoptotiska celler. Satsen färgar apoptotiska celler med grön Annexin V– Alexa Fluor™ 488, färgar nekrotiska celler med både röd propidiumjodid och grön Annexin V– Alexa Fluor 488, och färgar inte levande celler.
Apoptos är en noggrant reglerad process av celldöd som sker som en normal del av utvecklingen. Olämpligt reglerad apoptos är inblandad i sjukdomstillstånd, såsom Alzheimers 'sjukdom och cancer. Apoptos särskiljs från nekros genom karakteristiska morfologiska och biokemiska förändringar, inklusive kompaktering och fragmentering av kärnkromatinet, krympning av cytoplasman och förlust av membranasymmetri.
Diskriminera enkelt apoptotiska från nekrotiska celler med tvåfärgsfärgning
I normala levande celler finns fosfatidylserin (PS) på cellmembranets cytoplasmatiska yta. I apoptotiska celler translokeras emellertid PS från den inre till den yttre ytan av plasmamembranet, vilket exponerar det för den extracellulära miljön. Det humana antikoagulantia Annexin V uppvisar hög affinitet för PS. Annexin V märkt med en fluorofor som t.ex Alexa Fluor 488 kan användas för att identifiera apoptotiska celler genom att binda till den exponerade PS.
TaliApoptosis Kit innehåller en lösning av propidiumjodid (PI). PI är ett cellogenomträngligt fluorogent DNA-bindande färgämne som använts i flera år för att identifiera nekrotiska celler. PI är ogenomtränglig för levande celler, men går lätt in i döda celler där det binder till nukleinsyror och blir fluorescerande.
Efter färgning av en cellpopulation med TaliApoptosis Assay Kit med Annexin V-Alexa Fluor 488 och Propidium Jodide, visar apoptotiska celler grön fluorescens, döda celler visar röd och grön fluorescens och levande celler visar liten eller ingen fluorescens.
Annexin V-translokation, apoptos, cellanalys, cellräkning och viabilitet, cellräkning, viabilitet och kryokonservering, cellodling, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, avbildningscytometri
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 kit
Formatera Vial
Produkttyp Apoptos kit
Innehåll och lagring Tali™ - Annexin V Alexa Fluor™ : 488: Butik 2– °6 C
- Tali™ Propidiumjodid: Butik 2– °6 C
- Tali™ Annexin V bindningsbuffert: Lagra 2– 6 °C
Frakt skick Våt is
Produktlinje Tali
Konjugera Alexa Fluor 488
För användning med (utrustning) Tali™ Bildbaserad cytometer