Läs mer
Invitrogen™ Tali™ Cell Cycle Kit
Produktkod. 13483249
Change view
Kvantitet:
50 analyser
Förpackningsstorlek:
50 analyser
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13483249 50 analyser 50 analyser
1 options
Produktkod. 13483249 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A10798
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Innehåller
1 flaska
Bekväm och exakt bestämning av andelen celler i varje fas av cellcykeln
TaliCell Cycle Kit innehåller ett reagens färdigt att använda som kan användas med den TaliImage-baserade cytometern. Detta enkeltillsatsreagens består av propidiumjodid (PI), RNas A och Triton X-100 .
TaliCell Cycle Kit erbjuder ett enkelt arbetsflöde:
  • Förblandat reagens kan förvaras i rumstemperatur och användas när dina celler är klara
  • Fixa helt enkelt dina celler, lägg till reagenset, inkubera och visualisera
  • Cellcykeldata kan analyseras på Taliinstrumentet eller exporteras som en .csv- eller .fcs-fil för analys med olika modelleringsprogram.
Fluorescerande detektion av cellulärt DNA som en cellcykelfasindikator
Cellanalys, cellspårning och spårning, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, DNA-replikering och reparation, allmän cellspårning, bildbehandlingscytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cell Cycle Kit
Celltyp Däggdjurscell
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Tali™ Bildbaserad cytometer, Tali™ Bildbaserad cytomotor
Innehåll och lagring 1 flaska, förvara i rumstemperatur.
Färg Rött
Kompatibla celler Däggdjursceller
Etikett eller färgämne Propidiumjodid
Formatera Flaska
Produktlinje Tali
Kvantitet 50 analyser
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto