Läs mer
Invitrogen™ Tetrametylrhodamin, etylester, perklorat (TMRE)
Produktkod. 11560796
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
11560796 25 mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560796 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T669
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tetrametylrhodamin, etylester (TMRE) är ett cellgenomsläppligt, katjoniskt, röd-orange fluorescerande färgämne som lätt binds av aktiva mitokondrier.
Tetrametylrhodamin, etylester (TMRE) är ett cellgenomsläppligt, katjoniskt, röd-orange fluorescerande färgämne som lätt binds av aktiva mitokondrier.
Lös upp färgämnet i högkvalitativ vattenfri DMSO eller etanol för att framställa lagerkoncentration vid 1 till 10 mM.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Röd-orange
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp TMRE
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Subcellulär lokalisering Mitokondrier
Excitation/Emission 549/574 nm
Molekylvikt (g/mol) 514.96