Läs mer
Invitrogen™ Tetrametylrhodamin, Metylester, Perklorat (TMRM)
Produktkod. 11550796
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11550796 25 mg 25mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11550796 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3310.00 SEK
    2978.65 SEK / 25mg
    Save 331.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning med fluorescensmikroskopi
Tetrametylrhodamin, metylester (TMRM) är ett cellgenomsläppligt, katjoniskt, röd-orange fluorescerande färgämne som lätt binds av aktiva mitokondrier.
Apoptos, cellanalys, cellstruktur, cellviabilitet& Cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation& Funktion, mitokondrier, mitokondrifunktion, mitokondriell funktion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Röd-orange
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp TMRM
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Subcellulär lokalisering Mitokondrier