Läs mer
Invitrogen™ TetraSpeck™ Fluorescerande mikrosfärer Sampler Kit
Beskrivning
- Innehåller prover av 0,1 μm, 0,5 μm och 4,0 m μpärlor
- Pärlor visar fyra väl åtskilda excitations-/emissionstoppar: 360/430nm (blå), 505/515nm (grön), 560/580nm (orange) och 660/680nm (mörkröd)
- Underlätta kalibreringen av konventionella fluorescensmikroskop, konfokala laserskanningsmikroskop och tillhörande bildbehandlingsutrustning för både vetenskaplig och kommersiell bildbehandling, särskilt för flerfärgsapplikationer
Cellanalys, cellcykel, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringstyp | Konfokalmikroskopkalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus. |
| Färg | Orange, Mörkröd, Blått, Klart |
| Produkttyp | Fluorescerande mikrosfärer Sampler Kit |
| Formatera | Upphängningspärlor |
| Produktlinje | TetraSpeck |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Diameter (metrisk) | 0,5, 0,1, 4μ m |