Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ Fluorescerande mikrosfärer storlekssats (monterad på objektglas)
Description
- Innehåller ett objektglas med sex visningsområden
- Var och en av fem visningsområden innehåller mikrosfärer av en storlek: 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 eller 4,0 μm
- Återstående region innehåller en blandning av alla fem pärlstorlekarna
- Varje mikrosfär är färgad med fyra olika fluorescerande färgämnen [365/430nm (blå), 505/515nm (grön), 560/580nm (orange) och 66/680nm (mörkröd)] som har väl åtskilda excitations- och emissionstoppar
Cellanalys, cellcykel, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF)
Specifications
Specifications
| Kalibreringstyp | Konfokalmikroskopkalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Färg | Orange, Mörkröd, Blått, Klart |
| Produkttyp | Fluorescerande mikrosfärer storlekssats |
| Formatera | Monterad på glid |
| Produktlinje | TetraSpeck |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Diameter (metrisk) | 0,5, 0,2, 0,1, 1, 4 μm |