Läs mer
Invitrogen™ TetraSpeck™ Mikrosfärer, 0,2μ m, fluorescerande blå/grön/orange/mörkröd
Produktkod. 10433452
Change view
Kvantitet:
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10433452 0,5 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10433452 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T7280
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Pärlor som var och en visar fyra väl åtskilda excitations-/emissionstoppar
  • Genomgående färgad med fyra olika fluorescerande färgämnen
  • Excitation/emissionstoppar: 360/430nm (blå), 505/515nm (grön), 560/580nm (orange) och 660/680nm (mörkröd)
  • Underlätta kalibreringen av konventionella fluorescensmikroskop, konfokala laserskanningsmikroskop och tillhörande bildbehandlingsutrustning för både vetenskaplig och kommersiell bildbehandling, särskilt för flerfärgsapplikationer
Cellanalys, cellcykel, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF)
Order Info
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibreringstyp Konfokalmikroskopkalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus.
Färg Orange, Mörkröd, Blått, Klart
Produkttyp Mikrosfär
Formatera Upphängningspärlor
Produktlinje TetraSpeck
Kvantitet 0,5 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Diameter (metrisk) 0,2μ m