Läs mer
Invitrogen™ TetraSpeck™ Mikrosfärer, 0,5μ m, fluorescerande blå/grön/orange/mörkröd
Produktkod. 10083332
Change view
Kvantitet:
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10083332 0,5 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10083332 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T7281
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Pärlor som var och en visar fyra väl åtskilda excitations-/emissionstoppar
  • Genomgående färgad med fyra olika fluorescerande färgämnen
  • Excitation/emissionstoppar: 360/430nm (blå), 505/515nm (grön), 560/580nm (orange) och 660/680nm (mörkröd)
  • Underlätta kalibreringen av konventionella fluorescensmikroskop, konfokala laserskanningsmikroskop och tillhörande bildbehandlingsutrustning för både vetenskaplig och kommersiell bildbehandling, särskilt för flerfärgsapplikationer
Cellanalys, cellcykel, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibreringstyp Konfokalmikroskopkalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus.
Färg Orange, Mörkröd, Blått, Klart
Produkttyp Mikrosfär
Formatera Upphängningspärlor
Produktlinje TetraSpeck
Kvantitet 0,5 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Diameter (metrisk) 0,5μ m