Läs mer
Invitrogen™ TetraSpeck™ Mikrosfärer, 1,0μ m, fluorescerande blå/grön/orange/mörkröd
Produktkod. 10655203
Kvantitet:
0.5 mL
missing translation for 'unitSize'
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10655203
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ T7282
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Pärlor som var och en visar fyra väl åtskilda excitations-/emissionstoppar
  • Genomgående färgad med fyra olika fluorescerande färgämnen
  • Excitation/emissionstoppar: 360/430nm (blå), 505/515nm (grön), 560/580nm (orange) och 660/680nm (mörkröd)
  • Underlätta kalibreringen av konventionella fluorescensmikroskop, konfokala laserskanningsmikroskop och tillhörande bildbehandlingsutrustning för både vetenskaplig och kommersiell bildbehandling, särskilt för flerfärgsapplikationer
Cellanalys, cellcykel, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF)
Order Info
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibreringstyp Konfokalmikroskopkalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus.
Färg Orange, Mörkröd, Blått, Klart
Produkttyp Mikrosfär
Formatera Upphängningspärlor
Produktlinje TetraSpeck
Kvantitet 0.5 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Diameter (metrisk) 1μ m