Läs mer
Invitrogen™ TetraSpeck™ Mikrosfärer, 4,0μ m, fluorescerande blå/grön/orange/mörkröd
Produktkod. 10023242
Change view
Kvantitet:
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10023242 0,5 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10023242 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T7283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4480.00 SEK
    3359.65 SEK / 0.5ml
    Save 1120.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Pärlor som var och en visar fyra väl åtskilda excitations-/emissionstoppar
  • Genomgående färgad med fyra olika fluorescerande färgämnen
  • Excitation/emissionstoppar: 360/430nm (blå), 505/515nm (grön), 560/580nm (orange) och 660/680nm (mörkröd)
  • Underlätta kalibreringen av konventionella fluorescensmikroskop, konfokala laserskanningsmikroskop och tillhörande bildbehandlingsutrustning för både vetenskaplig och kommersiell bildbehandling, särskilt för flerfärgsapplikationer
Cellanalys, cellcykel, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibreringstyp Konfokalmikroskopkalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus.
Färg Orange, Mörkröd, Blått, Klart
Produkttyp Mikrosfär
Formatera Upphängningspärlor
Produktlinje TetraSpeck
Kvantitet 0,5 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Diameter (metrisk) 4μ m