Läs mer
Invitrogen™ Texas Red™ 1,2-dihexadekanoyl -sn -glycero-3-fosfoetanolamin, trietylammoniumsalt (Texas Red™ DHPE)
Produktkod. 10338022
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10338022 1 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10338022 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T1395MP
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fosfolipiden, Texas Red™ 1,2-dihexadekanoyl- sn -glycero-3-fosfoetanolamin, trietylammoniumsalt (Texas Red™ DHPE) är märkt på huvudgruppen med den ljusa, rödfluorescerande Texas Red™ färga.
Fosfolipiden, Texas Red™ 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-fosfodanolamin, trietylammoniumsalt (Texas Red™ DHPE) är märkt på huvudgruppen med den klara, rödfluorescerande Texas-färgen Red™ (excitation/emissionsmaximum ∼595/615 nm).
För att göra en koncentrerad fondlösning från 12 –mg/ml, lös i 100 % etanol. Sonikering kan vara nödvändig för att underlätta spridningen. Förvara fryst, torkad och skyddad mot ljus. Den gradvisa ansamlingen av fukt från atmosfären kan främja aggregering av reagenset över tid.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phospholipids
Kvantitet 1 mg
Molekylvikt (g/mol) 1381.85
Fysisk form Fast
Produktlinje Texas Red
Excitation/Emission 583/601 nm