Läs mer
Invitrogen™ Thapsigargin
Description
Thapsigargin är en naturligt förekommande sesquiterpenlakton som isolerats från den klosterväxta Thapsia garganica . Denna tumörpromotor frisätter Ca 2++ från intracellulära förråd genom att specifikt hämma det endoplasmatiska retikulum Ca 2++ -ATPas. Det påverkar inte direkt plasmamembranets Ca 2++ -ATPaser, Ins 1,4,5-P 3- produktion eller proteinkinas C-aktivitet.
Cellanalys, cellstruktur, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, receptorer
Order Info
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Omärkt |
| Molekylformel | C34H50O12 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Inhibitor |