Läs mer
Invitrogen™ Thapsigargin
Beskrivning
Thapsigargin är en naturligt förekommande sesquiterpenlakton som isolerats från den klosterväxta Thapsia garganica . Denna tumörpromotor frisätter Ca 2++ från intracellulära förråd genom att specifikt hämma det endoplasmatiska retikulum Ca 2++ -ATPas. Det påverkar inte direkt plasmamembranets Ca 2++ -ATPaser, Ins 1,4,5-P 3- produktion eller proteinkinas C-aktivitet.
Cellanalys, cellstruktur, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, receptorer
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20 x 50 μg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Omärkt |
| Molekylformel | C34H50O12 |
| Produkttyp | Inhibitor |
Säkerhet och hantering
- Thapsigargin
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Thapsigargin