Läs mer
Invitrogen™ Tiol- och sulfidkvantifieringssats
Beskrivning
I denna analys reducerar tioler eller oorganiska sulfider ett disulfidhämmat derivat av papain, vilket stökiometriskt frisätter det aktiva enzymet. Aktiviteten hos enzymet mäts sedan med användning av det kromogena papainsubstratet N- bensoyl-L-arginin, p- nitroanilid (L-BAPNA). Det enzymatiska amplifieringssteget i detta kit gör det möjligt för forskare att detektera så lite μsom 0,2 M tiol - en känslighet som är cirka 100 gånger högre än den som uppnås med Ellmans reagens.
Anjondetektion, biokemiska toxikologiska analyser, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, läkemedelsupptäckt och utveckling, jonisk homeostas och signalering, målbaserade ADME/tox-analyser
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tiol- och sulfidkvantifieringssats |
| Kvantitet | 1 Kit |
Säkerhet och hantering
- Thiol and Sulfide Quantitation Kit
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Cystamine dihydrochloride