Läs mer
Invitrogen™ TMA-DPH (1-(4-trimetylammoniumfenyl)-6-fenyl-1,3,5-hexatrien -p- toluensulfonat)
Beskrivning
TMA-DPH innehåller en katjonisk trimetylammoniumersättning som fungerar som ett ytankare för att förbättra lokaliseringen av den fluorescerande sonden i membranets inre, DPH.
Cellanalys, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation& Funktion, Endocytos, Exocytos& Fagocytos, membran (Allmänt)& Lipider
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Subcellulär lokalisering | Plasmamembran |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Molekylformel | C28H31NO3S |
| Fysisk form | Fast |
| Färg | Violett |
| Produkttyp | Cellyteankare |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.