Läs mer
Invitrogen™ TNP-ATP (2'-(eller-3')- O- (trinitrofenyl)adenosin 5'-trifosfat, trinatriumsalt)
Produktkod. 11500806
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500806 2 ml 2ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500806 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T7602
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Strukturell sond
Nukleotidanalogen TNP-ATP är modifierad på ribosdelen och är väsentligen icke-fluorescerande i vatten. TNP-nukleotiderna genomgår en jämviktsövergång till en semiquinoid struktur som har relativt långa våglängdsspektrala egenskaper; denna form är endast fluorescerande när den är bunden till nukleotidbindningsstället för vissa proteiner.
Läkemedelsupptäckt och -utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, fosfatasaktivitet, fosfatasbiologi, proteiner, uttryck, isolering och analys, mål- och elektrodidentifiering och validering
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp TNP-ATP
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Frakt skick Våt is
Etikett eller färgämne TNP
Kvantitet 2 ml
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Datenschutzrichtlinie.