Läs mer
Invitrogen™ Transferrin från humant serum, Alexa Fluor™ 568 Konjugat
Produktkod. 11540766
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540766
Brand: Invitrogen™ T23365
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Märkt LDL-komplex som är användbara för att studera leveransen av upp till två Fe3 + -atomer via receptormedierad endocytos
Transferrin är ett monomert serumglykoprotein (ca 80 000 dalton) som binder till en specifik receptor på ytan av ryggradsdjursceller och levererar upp till två Fe 3+ -atomer via receptormedierad endocytos.
  • När väl järnbärande transferrinproteiner är inne i endosomerna, gynnar den sura miljön dissociation av järn från transferrinreceptorkomplexet
  • Efter frisättning av järn återvinns apotransferrin till plasmamembranet, där det frisätts från sin receptor för att avlägsna mer järn
  • Fluorescerande transferrinkonjugat kan därför användas med fluorescerande LDL för att särskilja lysosomalt riktade och recirkulerande endosomala vägar
  • Experiment utförs vanligtvis genom att tillsätta fluorescensmärkt transferrin till odlade celler och analysera dem med mikroskopi
  • Etikett (Ex/Em): Alexa Fluor 594 (590/617)
  • Mängd: 15mg fast (innehåller 5mg transferrinkonjugat)
  • Applikationer inkluderar: Bildtransferrinreceptordynamik med FRET; Observera receptorhandel i levande celler genom konfokal laserskanningsmikroskopi; Undersök händelser som inträffar under endosomal försurning; Mät transferrinreceptorbindningsaffinitet hos däggdjur och parasiter
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, kromatinbiologi, endocytos, exocytos och fagocytos, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Transferrin
Typ av färg Alexa Fluor Färgämnen
Form Solid
pH 7.2
Produktlinje Alexa Fluor
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Excitation/Emission 578/603
Proteinfamilj Transferrin