Läs mer
Invitrogen™ Vancomycin, BODIPY™ FL konjugat (BODIPY™ FL Vancomycin)
Produktkod. 11520826
Change view
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520826 100μ g 100µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520826 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V34850
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
BODIPY™ FL vankomycin, som innehåller en singel BODIPY™ färgämne per vancoymycinmolekyl, är en grönfluorescerande analog av detta viktiga antibiotikum, som är aktivt mot grampositiva bakterier, inklusive entereokocker.
BODIPY™ FL vancomycin , som innehåller en singel BODIPY™ färgämne per vancoymycinmolekyl, är en grönfluorescerande analog av detta viktiga antibiotikum, som är aktivt mot grampositiva bakterier, inklusive entereokocker. Även om dess biologiska aktivitet inte har rapporterats, kan den vara användbar för att detektera vankomycinbindningsställen och transport, för fluorescenspolarisationsanalyser och för studier och detektion av vankomycinresistenta enterokocker.
För att göra en koncentrerad stamlösning, lös i antingen vattenfri DMSO av hög kvalitet (1 mM) eller H 2 O (∼ 60 mM). Förvara DMSO-stamlösningar frysta, uttorkade och skyddade från ljus. Vattenhaltiga stamlösningar bör användas färska eftersom långvarig lagring kan resultera i aggregering.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100μ g
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje BODIPY
Etiketttyp BODIPY Färgämnen
Molekylformel C80H88BF2CI2N11O25
Fysisk form Fast
Produkttyp Antibiotika
Excitation/Emission 504/511 nm
Molekylvikt (g/mol) 1723.35