Läs mer
Invitrogen™ ViaGram™ Red+ Bacterial Gram Stain and Viability Kit
Codice prodotto. 10367922
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 Kit
Dimensione della confezione:
Varje
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
10367922 1 Kit Varje
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Codice prodotto. 10367922 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore V7023
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Simple fluorescent staining protocol for fluorescence microscopy
The ViaGram Red+ Bacterial Gram Stain and Viability Kit differentially stains many gram-positive and gram-negative bacterial species and, at the same time, discriminates live from dead cells on the basis of plasma membrane integrity.
Analysis of Bacteria, Bacterial Viability & Cytotoxicity Analysis, Cell Analysis, Cell Viability & Cytotoxicity, Cell Viability, Proliferation & Function, Cellular Imaging, Gram Staining, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection, Microbiological Analysis
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Innehåll och lagring Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Detektionsmetod Fluorescence
För användning med (utrustning) Fluorescence Microscope
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Room Temperature
Konjugera Other Labels or Dyes
Formatera Liquid
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.