Läs mer
Invitrogen™ Vybrant™ Cellvidhäftningsanalyssats
Beskrivning
De Vybrant™ Cell Adhesion Assay Kit är en snabb och känslig analys för att mäta cell-cell- eller cell-ytadhesion för en mängd olika celltyper. I denna analys märks cellerna med kalcein AM och får vidhäfta. Efter avlägsnande av icke-vidhäftande celler, används kalceinfluorescens för att beräkna antalet vidhäftande celler.
Cellvidhäftning, cellanalys, cellspårning och spårning, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, cellulära toxikologiska analyser, kemotaxi och cellmigrering, läkemedelsupptäckt och utveckling, allmän cellspårning, höginnehållsscreening (HCS), neuronspårning, målbaserade ADME/tox-analyser
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellvidhäftningsanalys |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Fläck |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | Vybrant |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |