Läs mer
Invitrogen™ Vybrant™ CM-DiI-cellmärkningslösning
Beskrivning
De Vybrant CM-DiI-cellmärkningslösning är en färgtillförsellösning som kan tillsättas direkt till normalt odlingsmedium för att enhetligt märka suspenderade eller fästa odlingsceller för användning i cell-cellfusion, cellulär adhesion och migrationstillämpningar.
Cellanalys, cellproliferation, cellspårning& Spårning, cellviabilitet, spridning& Funktion, allmän cellspårning, mikrobiell spårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus. |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, flödescytometer |
| Kvantitet | 1 mL |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Produktlinje | Vybrant™ |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Fluorescerande färgämne |
| Produkttyp | Cellmärkning |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran, Lipider |