Läs mer
Invitrogen™ Vybrant™ DiD-cellmärkningslösning
Produktkod. 10798263
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10798263 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10798263 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V22887
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning med fluorescensmikroskopi och flödescytometri
De Vybrant DiD-cellmärkningslösning är en färgtillförsellösning som kan tillsättas direkt till normalt odlingsmedium för att enhetligt märka suspenderade eller fästa odlingsceller för användning i cell-cellfusion, cellulär adhesion och migrationstillämpningar.
Cellanalys, cellproliferation, cellspårning& Spårning, cellviabilitet, spridning& Funktion, allmän cellspårning, mikrobiell spårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, flödescytometer
Kvantitet 1 ml
Detektionsmetod Fluorescens
Produktlinje Vybrant
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Lipofilt spårämne
Subcellulär lokalisering Cellmembran, Lipider
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vybrant DiD Cell-Labeling Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol