Läs mer
Invitrogen™ Vybrant™ DiI Cellmärkningslösning
Descrizione
DiI är svagt fluorescerande tills det införlivas i membran. Detta orange-röd-fluorescerande färgämne, som spektralt liknar tetrametylrhodamin, används ofta som ett långsiktigt spårämne för neuronala och andra celler. DiI finns även som fast (D-282), som pasta (N-22880) eller som kristaller (D-3911).
Cellanalys, cellproliferation, cellspårning& Spårning, cellviabilitet, spridning& Funktion, allmän cellspårning, mikrobiell spårning, neuronspårning
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifica
Specifica
| Färg | Röd-orange |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, flödescytometer |
| Kvantitet | 1 ml |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Produktlinje | Vybrant |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Fluorescerande färgämne |
| Produkttyp | Cellmärkning |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran, Lipider |
Sicurezza e movimentazione
- Vybrant DiI Cell-Labeling Solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Sekretesspolicy.