Läs mer
Invitrogen™ Vybrant™ DiO Cellmärkningslösning
Beskrivning
De Vybrant DiO cellmärkningslösning är en färgtillförsellösning som kan tillsättas direkt till normalt odlingsmedium för att enhetligt märka suspenderade eller fästa odlingsceller för användning i cell-cellfusion, cellulär adhesion och migrationstillämpningar.
Cellanalys, cellproliferation, cellspårning& Spårning, cellviabilitet, spridning& Funktion, allmän cellspårning, mikrobiell spårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, flödescytometer |
| Kvantitet | 1 ml |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Produktlinje | Vybrant |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Fluorescerande färgämne |
| Produkttyp | Lipofilt spårämne |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran, Lipider |
Säkerhet och hantering
- Vybrant DiO Cell-Labeling Solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide