Läs mer
Invitrogen™ Vybrant™ Fagocytosanalyssats
Beskrivning
- Främmande partikel dödas, E. coli (K-12-stam) celler som har märkts med fluorescerande färgämne fluorescein
- Tillsats till lyofiliserad E. coliBioParticles™ komponent, kit innehåller en trypanblå lösning (för att släcka fluorescens från partiklar som inte internaliserades) samt steg-för-steg-instruktioner för att utföra denna fagocytosanalys i en fluorescensmikroplattläsare
- Metodiken som används med detta kit har utvecklats med användning av en vidhäftande murin makrofagcellinje (J774); Men genom att modifiera cellodlingsförhållandena kan forskare anpassa denna fagocytosanalys till andra vidhäftande cellinjer
- Partiklar är fluoresceinmärkta E. coli (K-12-stam)
- Satsen levererar tillräckligt med reagens för ca. 250 tester med 96-brunnars plattor
- Fluorescens mäts med en mikroplattläsare (Ex/Em ca 480/520 nm)
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, endocytos, exocytos och fagocytos, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Fagocytosanalyssats |
| Typ av färg | Klassiska färgämnen |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | Vybrant |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Art | E. coli |