Läs mer
Invitrogen™ X-Gal (5-brom-4-klor-3-indolylβ -D-galaktopyranosid)
Produktkod. 10032352
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10032352 1 g 1g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10032352 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B1690
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mycket använt kromogent substrat förβ -galaktosidas
Substrat ger en mörkblå fällning vid platsen för enzymatisk aktivitet. X-Gal är användbart för många histokemiska och molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive detektion av lacZ -aktivitet i celler och vävnader. I motsats tillβ -glukuronidas som en genmarkör,β -galaktosidas kan fixeras i celler och vävnader med glutaraldehyd utan förlust av aktivitet och detekteras med hög upplösning med X-Gal.
Ytterligare information om glykosidasenzymer
Glykosidasenzymer uppvisar mycket hög selektivitet för hydrolys av deras föredragna sockerarter. Till exempel,β -galaktosidas hydrolyserar snabbtβ -D-galaktopyranosider men hydrolyserar vanligtvis inte heller de anomeraα -D-galaktopyranosider eller den isomeraβ -D-glukopyranosider. Endogen glykosidasaktivitet används ofta för att karakterisera stammar av mikroorganismer och för att selektivt märka organeller av däggdjursceller; defekter i glykosidasaktivitet är karakteristiska för flera sjukdomar.
Dessutom är glykosidaser viktiga reportergenmarkörer. Närmare bestämt lacZ , som kodarβ -galaktosidas, används i stor utsträckning som en reportergen i djur och jäst, medanβ -glukuronidas-genen (GUS) är en populär reportergen i växter. Glykosidassubstrat används också tillsammans med glykosidaskonjugerade sekundära detektionsreagenser i immunhistokemiska tekniker och enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA).
  • Kromogent substrat
  • Cellpermeant
  • β-galaktosidasaktivitet kan fortfarande detekteras med X-Gal efter fixering
Beta-galaktosidasanalyser, cellanalys, cellulär bildåtergivning, kloning, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, glykosidas, neuraminidas och relaterad enzymaktivitet, IHC-färgning och detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunhistokemi (IHC, analys av uttryck, proteiner, analys, transformation, proteiner).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Detektionsmetod Kolorimetrisk
För användning med (applikation) Molekylärbiologi
Kvantitet 1 g
Substrat Beta-Gal substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Beta-Gal substrat
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.