Läs mer
Invitrogen™ X-Rhod-1, AM, cellpermeant - Specialförpackning
Produktkod. 11500896
Kvantitet:
10 x 50μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500896
Brand: Invitrogen™ X14210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Märkt kalciumindikatorer som uppvisar en ökning av fluorescens vid bindning av Ca 2+
  • Används i många kalciumsignaleringsundersökningar, inklusive mätning av Ca 2+ i celler och vävnader
  • Celler kan laddas med AM-esterformerna av dessa kalciumindikatorer genom att tillsätta den lösta indikatorn direkt till skålar som innehåller odlade celler
  • Fluorescenssignal från dessa celler mäts i allmänhet med användning av fluorescensmikroskopi
  • Uppvisar fluorescensökning vid bindning av Ca 2+ med liten förskjutning i våglängd
  • Dessutom binder BAPTA-baserade indikatorer som dessa olika tungmetallkatjoner (t.ex. Mn 2+ , Zn 2+ , Pb 2+ ) med väsentligt högre affinitet än Ca 2+
  • Störningar till kalciummätningar orsakade av närvaron av dessa joner kan kontrolleras med den tungmetallselektiva kelatorn
  • Etikett (Ex/Em av Ca 2+ –bunden form): X-rhod-1 (580/602 nm)
  • Fluorescensintensiteten ökar vid bindning av Ca 2+ :> 100 gånger
  • Kd för Ca2 + i frånvaro av Mg2 + , i buffert: ungefär 700 nM
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cellviabilitet och proliferation
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp Färgämne
Typ av färg Fluorescerande färgämnesbaserad
Kvantitet 10 x 50μ g