Läs mer
Invitrogen™ XTT (2,3-bis-(2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenyl)-2H - tetrazolium-5-karboxanilid)
Produktkod. 10194032
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
10194032 100 mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10194032 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer X6493
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Redox-baserad viabilitetsprob
XTT används för att bedöma cellens livskraft som en funktion av redoxpotential. Aktivt andningsaktiva celler omvandlar den vattenlösliga XTT till en vattenlöslig, orangefärgad formazanprodukt. Till skillnad från MTT kräver XTT ingen löslighet före kvantifiering, vilket minskar analystiden i många gångbarhetsanalysprotokoll.
  • Kompatibla celler: Eukaryota celler
  • Plattform: Mikroplattläsare
  • Detektionsmetod: Fluorescerande
  • Format: 96-brunnsplatta
  • Känsligheten för XTT-reduktionsassay rapporteras vara liknande eller bättre än MTT-reduktionsassays
Cellanalys, celllivskraft och cytotoxicitet, celllivskraft, proliferation och funktion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Eukaryota celler
Innehåll och lagring Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Produkttyp XTT
Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Formatera 96-brunnsplatta