Läs mer
Invitrogen™ Zymosan A ( S. cerevisiae ) BioParticles™ , Alexa Fluor™ 488 konjugat
Produktkod. 11540896
Kvantitet:
2 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540896
Brand: Invitrogen™ Z23373
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Studera fagocytos med fluorescensmikroskopi, kvantitativ spektrofluorometri och flödescytometri
  • Fluorescens av fluorescein-märkt BioParticles konjugat, delvis släckt i sura miljöer, fluorescens av Alexa Fluor , BODIPY™ FL, tetrametylrhodamin och Texas Red™ färgämneskonjugat är jämnt intensiva över pH-intervallet från 3 till 10
  • Etikett (Ex/Em): Alexa Fluor488 (ca 495/519nm)
  • Partikel: Zymosan ( S. cerevisiae )
  • Tillhandahålls som lyofiliserade pulver
  • Ungefär 3 x 108E. coli eller S. aureus -partiklar/mg fast och cirka 2 x 107 zymosan-partiklar/mg fast substans
  • Konjugat kan rekonstitueras i valfri buffert för användning i fagocytosanalyser
  • Fluorescens av BioParticles konjugat som är bundna till cellytan (men inte internaliseras) kan släckas av etidiumbromid, trypanblått eller andra släckare
  • Tillägg till cellulära applikationer, fluorescerande BioParticles konjugat kan vara effektiva som referenser för flödescytometrikalibrering vid sortering av bakterier och jästmutanter
  • Små partiklar kan vara användbara referenser för studier av ljusspridning eftersom deras storlekar och former skiljer sig åt på karakteristiska sätt
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, endocytos, exocytos och fagocytos, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp Tillägg
Typ av färg Alexa Fluor™ 488
Form Lyofiliserat pulver
pH 3 till 10
Produktlinje Alexa Fluor, BioParticles
Kvantitet 2 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Art S. cerevisiae