Läs mer
Invitrogen™ Zymosan A ( S. cerevisiae ) BioParticles™ , Alexa Fluor™ 594 konjugat
Kvantitet:
2 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
Beskrivning
- Fluorescens av fluorescein-märkt BioParticles konjugat, som delvis släcks i sura miljöer, fluorescens av Alexa Fluor , BODIPY™ FL, tetrametylrhodamin och Texas Red™ färgämneskonjugat är jämnt intensiva över pH-intervallet från 3 till 10
- Etikett (Ex/Em): Alexa Fluor594 (ca 590/617nm)
- Partikel: Zymosan ( S. cerevisiae )
- Tillhandahålls som lyofiliserade pulver
- Ungefär 3 x 108E. coli eller S. aureus -partiklar/mg fast och cirka 2 x 107 zymosan-partiklar/mg fast substans
- Konjugat kan rekonstitueras i valfri buffert för användning i fagocytosanalyser
- Fluorescens av BioParticles konjugat som är bundna till cellytan (men inte internaliseras) kan släckas av etidiumbromid, trypanblått eller andra släckare
- Tillägg till cellulära applikationer, fluorescerande BioParticles konjugat kan vara effektiva som referenser för flödescytometrikalibrering vid sortering av bakterier och jästmutanter
- Sall-partiklar kan också vara användbara referenser för studier av ljusspridning eftersom deras storlekar och former skiljer sig åt på karakteristiska sätt
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, endocytos, exocytos och fagocytos, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Tillägg |
| Typ av färg | Alexa Fluor™ 594 |
| Form | Lyofiliserat pulver |
| pH | 3 till 10 |
| Produktlinje | Alexa Fluor, BioParticles |
| Kvantitet | 2 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |