Läs mer
Invitrogen™ Zymosan A S. cerevisiaeBioParticles™ fluoresceinkonjugat
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Beskrivning
- Fluorescens av fluorescein-märkt BioParticles konjugat, delvis släckt i sura miljöer, fluorescens av Alexa Fluor , BODIPY™ FL, tetrametylrhodamin och Texas Red™ färgämneskonjugat är jämnt intensiva över pH-intervallet från 3 till 10
- Etikett (Ex/Em): Fluorescein (ca 494/518nm)
- Partikel: Zymosan ( S. cerevisiae )
- Tillhandahålls som lyofiliserade pulver
- Ungefär 3 x 108E. coli eller S. aureus -partiklar per mg fast och cirka 2 x 107 zymosan-partiklar per mg fast substans
- Konjugat kan rekonstitueras i valfri buffert för användning i fagocytosanalyser
- Fluorescens av BioParticles konjugat som är bundna till cellytan (men inte internaliseras) kan släckas av etidiumbromid, trypanblått eller andra släckare
- Tillägg till cellulära applikationer, fluorescerande BioParticles konjugat kan vara effektiva som referenser för flödescytometrikalibrering vid sortering av bakterier och jästmutanter
- Små partiklar kan också vara användbara referenser för studier av ljusspridning eftersom deras storlekar och former skiljer sig åt på karaktäristiska sätt
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, endocytos, exocytos och fagocytos, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Biopartikelkonjugat |
| Typ av färg | FITC (fluorescein) |
| Form | Solid |
| pH | 3 till 10 |
| Produktlinje | BioParticles |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |