Läs mer
Invitrogen™ Zymosan A S. cerevisiaeBioParticles™ , omärkt
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Beskrivning
- Etikett (Ex/Em): Omärkt
- Partikel: Zymosan ( S. cerevisiae )
- Tillhandahålls som lyofiliserade pulver
- Ungefär 3 x 108S. aureus -partiklar per mg fast och ungefär 2 x 107 zymosan-partiklar per mg fast substans
- Konjugat kan rekonstitueras i valfri buffert för användning i fagocytosanalyser
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, endocytos, exocytos och fagocytos, flödescytometri, flödescytometri endocytos, exocytos- och fagocytosanalyser, flödescytometri av cellulära processer, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion av signaler för hemmet och pH-signaler,
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Biopartikelkonjugat |
| Typ av färg | Okonjugerad |
| Form | Solid |
| Produktlinje | BioParticles |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Art | S. cerevisiae |