Läs mer
Molekylsikt Dehydrat med indikator för torkande lösningsmedel, Solstice
Produktkod. 15636740
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15636740 1 kg 1kg
15646740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15636740 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 698391KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-04-2027
PÄRLOR, MED INDIKATOR FÖR TORKNING AV LÖSNINGSMEDDEL
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents
Kvantitet 1 kg
CAS 7646-79-9, 1318-02-1
MDL-nummer MFCD00147630
UN-nummer UN3077