Läs mer
Molecular Sieve Dehydrate Fluka med indikator för torkning av lösningsmedel, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15646740 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15646740 250 g 250g
15636740 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15646740 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 69839250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PÄRLOR, MED INDIKATOR FÖR TORKNING AV LÖSNINGSMEDDEL
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents
Kvantitet 250 g
CAS 7646-79-9, 1318-02-1
MDL-nummer MFCD00147630
UN-nummer UN3077