Läs mer
Molekylsikt, 13X, 1–2 mm (0,04–0,08 tum) i diameter av pellets
Produktkod. 11319139
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319139 5 kg 5kg
11309139 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087954.A7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4929.67 SEK
    4425.65 SEK / 5kg
    Save 504.02 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63231-69-6
Molekylsilar är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det är att föredra för statisk dehydrering i slutna vätske- eller gassystem, t.ex. vid förpackning av läkemedel, elektriska komponenter och ömtåliga kemikalier; vattenrening i tryck- och plastsystem och torkning av mättade kolväteströmmar. Generellt anses vara ett universellt torkmedel i polära och opolära medier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-69-6
MDL-nummer MFCD00131613
IUPAC-namn Molekylsilar 13X
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves, 13X
Namnnotering 1 till 2 mm (0,04 till 0,08 tum) dia. pellets
Partikelstorlek 1/16 tum
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 5 kg
Fysisk form 1/16in Pellets
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.