Läs mer
Molekylsikt, 13X, 1,6–2,5 mm pärlor
Produktkod. 11444577
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444577 5000 g 5000g
11434577 250 g 250g
11424577 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21109.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63231-69-6
De används som katalysbärare, samadsorption av CO2 och H2O och H2O , H2O och H2S, som torkmedel för medicinska och luftkompressorsystem. De används normalt i gasfas- och vätskefastillämpningar. Den finner sin en viktig applikation i kommersiell gastorkning, luftanläggningsflödesrening (samtidigt H2O och CO2-avlägsnande) och sötning av flytande kolväten/naturgas (H2S och merkaptanborttagning).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-69-6
MDL-nummer MFCD00131613
IUPAC-namn Molekylsilar 13X
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves, 13X
Namnnotering 1.6 to 2.5mm (0.063 to 0.098 in) beads
Känslighet Hygroscopic
Kvantitet 5000 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.