Läs mer
Molekylsikt, 13X, 3–5 mm pärlor
Produktkod. 11322366
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322366 250 g 250g
11332366 1000 g 1kg
11479820 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06085.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63231-69-6
Molekylsilar, 13X, 3-5 mm (0,12-0,20in) pärlor används för flytande petroleumgas, naturgastorkning, avsvavling, ren. Det används som adsorbent för gaser och vätskor. Det används i kemilaboratorier för att separera föreningar och torka reaktionsutgångsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-69-6
MDL-nummer MFCD00131613
IUPAC-namn Molekylsilar 13X
Specifications
Kemiskt namn eller material Molecular sieves, 13X
Namnnotering 3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads
Känslighet Hygroscopic
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.